CAS RN 336-08-3
IUPAC Name:
octafluorohexanedioic acid
Synonyme:
perfluoroadipic acid
Molekulargewicht (g/mol):
290.07
Summenformel:
C6H2F8O4
InChi Key:
AXRSOGFYDSXLQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Octafluoradipinsäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.