accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOO

CAS RN 33745-47-0

IUPAC Name: ethyl 3-formylbenzoate
Synonyme: ethyl 3-formylbenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 178.19
Summenformel: C10H10O3
InChi Key: XZYGRRSTJVFZLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern