accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CNH3CCH3CH3

CAS RN 3401-74-9

IUPAC Name: didodecyldimethylazanium chloride
Synonyme: dilauryldimonium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 418.19
Summenformel: C26H56ClN
InChi Key: WLCFKPHMRNPAFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern