accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34123-59-6

H3CCH3HNONCH3H3C

CAS RN 34123-59-6

IUPAC Name: 3,3-dimethyl-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]urea
Synonyme: tolkan isoproturon arelon ipu stefes isoproturon-50 belgran graminon hytane 500L arelon R IP-flo
Molekulargewicht (g/mol): 206.29
Summenformel: C12H18N2O
InChi Key: PUIYMUZLKQOUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=C(NC(=O)N(C)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
Konzentration 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)