accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHOCH3OCH3(E)

CAS RN 3420-72-2

IUPAC Name: (2E)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
Synonyme: flavokavain A flavokawin A
Molekulargewicht (g/mol): 314.34
Summenformel: C18H18O5
InChi Key: CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
SMILES: COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=C(O)C=C(OC)C=C2OC)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern