CAS RN 342897-54-5
IUPAC Name:
2-methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Synonyme:
2-methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Molekulargewicht (g/mol):
148.17
Summenformel:
C8H8N2O
InChi Key:
OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NC2=C(N)C=CC=C2O1