CAS RN 343630-41-1
CAS RN 343630-41-1
IUPAC Name:
1-[4-bromo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Synonyme:
1-[4-bromo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Molekulargewicht (g/mol):
427.19
Summenformel:
C15H10BrF3N6O
InChi Key:
JXPULDIATMTIIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)NC2=C(C=C(Br)C=C2)C2=NNN=N2)=CC=C1