CAS RN 34696-73-6
IUPAC Name:
magnesium(2+) 3,5-dimethylbenzen-1-ide bromide
Synonyme:
magnesium(2+) 3,5-dimethylbenzen-1-ide bromide
Molekulargewicht (g/mol):
209.37
Summenformel:
C8H9BrMg
InChi Key:
UWIBIDGHIMGNRC-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].CC1=CC(C)=C[C-]=C1