accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3495-36-1

CsHOO

CAS RN 3495-36-1

IUPAC Name: caesium(1+) formic acid
Synonyme: caesium(1+) formic acid
Molekulargewicht (g/mol): 178.93
Summenformel: CH2CsO2
InChi Key: ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cs+].OC=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern