accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3658-77-3

IUPAC Name: 4-hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one
Synonyme: furaneol dimethylhydroxy furanone
Molekulargewicht (g/mol): 128.13
Summenformel: C6H8O3
InChi Key: INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1OC(C)=C(O)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern