CAS RN 367-32-8
CAS RN 367-32-8
IUPAC Name:
4-fluorobenzene-1,2-diol
Synonyme:
4-fluorocatechol
Molekulargewicht (g/mol):
128.1
Summenformel:
C6H5FO2
InChi Key:
NFWGQJUHSAGJBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(F)C=C1O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Fluorocatechol, TRC
CAS: 367-32-8 Summenformel: C6H5FO2 Molekulargewicht (g/mol): 128.1 Synonym: Pyrocatechol, 4-fluoro- (8CI),4-Fluoro-1,2-benzenediol,4-Fluoro-2-hydroxyphenol SMILES: Oc1ccc(F)cc1O