accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 36725-37-8

IUPAC Name: 6-(4-bromophenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Synonyme: 6-(4-bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
Molekulargewicht (g/mol): 253.1
Summenformel: C10H9BrN2O
InChi Key: CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(C=C1)C1=NNC(=O)CC1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern