accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3ONOO

CAS RN 36765-84-1

IUPAC Name: 2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethan-1-aminium
Synonyme: 2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethanaminium
Molekulargewicht (g/mol): 181.17
Summenformel: C8H9N2O3
InChi Key: NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
SMILES: [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern