accessibility menu, dialog, popup

UserName

KKKKOHSOOOHOSOOOOOSOOO

CAS RN 37222-66-5

IUPAC Name: tetrapotassium oxidanesulfonoperoxoate hydrogen sulfate sulfate
Synonyme: tetrapotassium sulfodioxidanide hydrogen sulfate sulfate
Molekulargewicht (g/mol): 462.58
Summenformel: H2K4O13S3
InChi Key: TZTINBNQGPHMBC-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-]
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern