CAS RN 37847-52-2
IUPAC Name:
2,4-difluoro-1,1'-biphenyl
Synonyme:
2,4-difluoro-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol):
190.19
Summenformel:
C12H8F2
InChi Key:
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
CAS: 37847-52-2 Summenformel: C12H8F2 Molekulargewicht (g/mol): 190.18 Synonym: 2,4-Difluoro-1,1'-biphenyl,2,4-Difluoro-1-phenylbenzene,2,4-Difluorobiphenyl SMILES: Fc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2