accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38136-29-7

H3CCH3ClO

CAS RN 38136-29-7

IUPAC Name: 4-methylpentanoyl chloride
Synonyme: 4-methylpentanoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 134.6
Summenformel: C6H11ClO
InChi Key: SVWCVXFHTHCJJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCC(Cl)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern