CAS RN 387824-61-5
IUPAC Name:
3-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Synonyme:
3-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Molekulargewicht (g/mol):
162.12
Summenformel:
C6H5F3N2
InChi Key:
DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Amin-3-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 387824-61-5 Summenformel: C6H5F3N2 Molekulargewicht (g/mol): 162.115 MDL-Nummer: MFCD02183554 InChI-Schlüssel: DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 2782810 IUPAC-Name: 3-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Amin SMILES: C1=CN=CC(=C1N)C(F)(F)F