CAS RN 392-70-1
CAS RN 392-70-1
IUPAC Name:
4-fluoro-2,6-dimethylaniline
Synonyme:
4-fluoro-2,6-dimethylaniline
Molekulargewicht (g/mol):
139.17
Summenformel:
C8H10FN
InChi Key:
MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(F)=CC(C)=C1N
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Fluor-2,6-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 392-70-1 Summenformel: C8H10FN Molekulargewicht (g/mol): 139.173 MDL-Nummer: MFCD03792669 InChI-Schlüssel: MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine,2,6-dimethyl-4-fluoroaniline,acmc-20amil,pubchem4426,4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline,4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline,benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl PubChem CID: 1403908 IUPAC-Name: 4-Fluor-2,6-dimethylanilin SMILES: CC1=CC(=CC(=C1N)C)F