CAS RN 39280-09-6
CAS RN 39280-09-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Poly(Caprolacton)-Triol, durchschnittliches Molekulargewicht 300, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 39280-09-6 MDL-Nummer: MFCD00084405