accessibility menu, dialog, popup

UserName

OFOH

CAS RN 405-05-0

IUPAC Name: 3-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Synonyme: 3-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 140.11
Summenformel: C7H5FO2
InChi Key: QSBHJTCAPWOIIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(F)C=C(C=O)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern