CAS RN 40624-07-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1,7-Dichloroheptan-4-one, TRC
CAS: 40624-07-5 Summenformel: C7H12OCl2 Molekulargewicht (g/mol): 183.07 IUPAC-Name: 1,7-dichloroheptan-4-one SMILES: ClCCCC(=O)CCCCl