CAS RN 4068-62-6
CAS RN 4068-62-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
CAS: 4068-62-6 Summenformel: C7H4O3FCl Molekulargewicht (g/mol): 190.56 IUPAC-Name: 3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid SMILES: OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1O