CAS RN 407577-54-2
CAS RN 407577-54-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-essigsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-essigsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-essigsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.