accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4105-38-8

CH3OO(R)O(R)(R)OH3CO(R)OH3CONOHNO

CAS RN 4105-38-8

IUPAC Name: [(2R,3R,4R,5R)-3,4-bis(acetyloxy)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Synonyme: [(2R,3R,4R,5R)-3,4-bis(acetyloxy)-5-(2,4-dioxo-3H-pyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molekulargewicht (g/mol): 370.31
Summenformel: C15H18N2O9
InChi Key: AUFUWRKPQLGTGF-FMKGYKFTSA-N
SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern