accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNNOO

CAS RN 42137-23-5

IUPAC Name: 5-nitrothiophene-3-carbonitrile
Synonyme: 5-nitrothiophene-3-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 154.14
Summenformel: C5H2N2O2S
InChi Key: NACMZLGGHMPMKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(=CS1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern