accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOCH3OOCH3(E/Z)

CAS RN 42206-94-0

IUPAC Name: 4-{2-[3,5-bis(acetyloxy)phenyl]ethenyl}phenyl acetate
Synonyme: resveratryl triacetate
Molekulargewicht (g/mol): 354.36
Summenformel: C20H18O6
InChi Key: PDAYUJSOJIMKIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CC=C(C=CC2=CC(OC(C)=O)=CC(OC(C)=O)=C2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern