CAS RN 42513-36-0
IUPAC Name:
12-chlorododec-5-yne
Synonyme:
12-chlorododec-5-yne
Molekulargewicht (g/mol):
200.75
Summenformel:
C12H21Cl
InChi Key:
DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCC#CCCCCCCCl
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
12-Chlor-5-Dodecyn, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 42513-36-0 Summenformel: C12H21Cl Molekulargewicht (g/mol): 200.75 MDL-Nummer: MFCD00464356 InChI-Schlüssel: DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 12-chloro-5-dodecyne,5-dodecyne, 12-chloro,1-chloro-7-dodecyne,12-chloranyldodec-5-yne,12-chloro-dodec-5-yne,acmc-1ao5f,n-butyl 6-chlorohexyl acetylene PubChem CID: 123509 IUPAC-Name: 12-Chlorododec-5-in SMILES: CCCCC#CCCCCCCCl