CAS RN 4338-48-1
CAS RN 4338-48-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-(2-Hydroxyethyl)adenosine, TRC
CAS: 4338-48-1 Summenformel: C12H17N5O5 Molekulargewicht (g/mol): 311.29 Synonym: 6-Hydroxyethyladenosine,6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-9-beta-D-ribofuranosylpurine,N6-(2-Hydroxyethyl)adenosine,NSC 54251 IUPAC-Name: (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(2-hydroxyethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol SMILES: OCCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O