accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrOBrOOH

CAS RN 4370-59-6

IUPAC Name: 2,5-dibromo-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonyme: 2,5-dibromo-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 297.89
Summenformel: C6H2Br2O4
InChi Key: GMZWPTALVQRAFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Br)C(=O)C(O)=C(Br)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern