accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)NHOOOONHOOOO

CAS RN 4408-81-5

IUPAC Name: 2-{[(2R)-1-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]propan-2-yl](carboxylatomethyl)azaniumyl}acetate
Synonyme: 2-{[(2R)-1-[bis(carboxylatomethyl)ammonio]propan-2-yl](carboxylatomethyl)ammonio}acetate
Molekulargewicht (g/mol): 304.26
Summenformel: C11H16N2O8
InChi Key: XNCSCQSQSGDGES-SSDOTTSWSA-L
SMILES: C[C@H](C[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O)[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern