accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4487-59-6

ONOBrN

CAS RN 4487-59-6

IUPAC Name: 2-bromo-5-nitropyridine
Synonyme: 2-bromo-5-nitropyridine
Molekulargewicht (g/mol): 203
Summenformel: C5H3BrN2O2
InChi Key: HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)N=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)