CAS RN 449811-12-5
CAS RN 449811-12-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
6-(2,4-Difluorphenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
6-(2,4-Difluorphenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
6-(2,4-Difluorphenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.