CAS RN 46834-36-0
CAS RN 46834-36-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Nonylresorcinol, TRC
CAS: 46834-36-0 Summenformel: C15 H24 O2 Molekulargewicht (g/mol): 236.35 Synonym: 5-Nonyl-1,3-benzenediol IUPAC-Name: 5-nonylbenzene-1,3-diol SMILES: CCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1