CAS RN 479073-87-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Propoxyphenyl Thiosildenafil, TRC
CAS: 479073-87-5 Summenformel: C23H32N6O3S2 Molekulargewicht (g/mol): 504.67 Synonym: 1,6-Dihydro-1-methyl-5-[5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione,1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl-piperazine,rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione SMILES: S=C1C2=C(C(CCC)=NN2C)NC(C3=CC(S(N4CCN(C)CC4)(=O)=O)=CC=C3OCCC)=N1