accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 480424-81-5

NMgBr

CAS RN 480424-81-5

IUPAC Name: magnesium(2+) 2-[(piperidin-1-yl)methyl]benzen-1-ide bromide
Synonyme: magnesium(2+) 2-(piperidin-1-ylmethyl)benzen-1-ide bromide
Molekulargewicht (g/mol): 278.48
Summenformel: C12H16BrMgN
InChi Key: QETSHHYKPZNLTP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=[C-]1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern