CAS RN 488-84-6
CAS RN 488-84-6
IUPAC Name:
(3R,4R)-2-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
Synonyme:
ribulose
Molekulargewicht (g/mol):
150.13
Summenformel:
C5H10O5
InChi Key:
LQXVFWRQNMEDEE-ZZKAVYKESA-N
SMILES:
OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H]1O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
D-Ribulose (~1M wässrige Lösung), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
D-Ribulose (~1M Lösung), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.