accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH(S)NH2NH2OHCl

CAS RN 5022-65-1

IUPAC Name: hydrogen (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide chloride
Synonyme: hydrogen L-tryptophanamide chloride
Molekulargewicht (g/mol): 239.7
Summenformel: C11H14ClN3O
InChi Key: WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)