CAS RN 50479-11-3
CAS RN 50479-11-3
IUPAC Name:
(4-ethoxy-4-oxobutyl)triphenylphosphanium bromide
Synonyme:
(4-ethoxy-4-oxobutyl)triphenylphosphanium bromide
Molekulargewicht (g/mol):
457.35
Summenformel:
C24H26BrO2P
InChi Key:
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphoniumbromid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphoniumbromid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphoniumbromid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.