CAS RN 505-18-0
CAS RN 505-18-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-Piperideine, TRC
CAS: 505-18-0 Summenformel: C5 H9 N Molekulargewicht (g/mol): 83.132 Synonym: 2,3,4,5-Tetrahydropyridine,3,4,5,6-Tetrahydropyridine,δ1-Piperideine IUPAC-Name: 2,3,4,5-tetrahydropyridine SMILES: C1CCN=CC1