CAS RN 508-32-7
CAS RN 508-32-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tricyclene, TRC
CAS: 508-32-7 Summenformel: C10H16 Molekulargewicht (g/mol): 136.24 Synonym: 1,7,7-Trimethyltricyclo[2.2.1.02,6]heptane,Cyclene,NSC 86978,Teresantanane IUPAC-Name: 6,7,7-trimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptane SMILES: CC1(C)C2CC3C(C2)C13C