CAS RN 508-52-1
CAS RN 508-52-1
IUPAC Name:
4-[3a,5a,7,9,10-pentahydroxy-9a-(hydroxymethyl)-11a-methyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2,5-dihydrofuran-2-one
Synonyme:
ouabagenin
Molekulargewicht (g/mol):
438.52
Summenformel:
C23H34O8
InChi Key:
BXSABLKMKAINIU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC12CC(O)C3C(CCC4(O)CC(O)CC(O)C34CO)C1(O)CCC2C1=CC(=O)OC1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Ouabagenin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Ouabagenin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Ouabagenin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.