CAS RN 509101-57-9
CAS RN 509101-57-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
16,17-Dehydro Capsaicin, TRC
CAS: 509101-57-9 Summenformel: C18H25NO3 Molekulargewicht (g/mol): 303.4 Synonym: (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6,8-nonadienamide IUPAC-Name: (6E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnona-6,8-dienamide SMILES: COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(=C)C)ccc1O