accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50912-92-0

H3COONNH2HNNOONH2HCl(E/Z)

CAS RN 50912-92-0

IUPAC Name: methyl 2-amino-5-{[amino(nitroamino)methylidene]amino}pentanoate hydrochloride
Synonyme: methyl 2-amino-5-{[amino(nitroamino)methylidene]amino}pentanoate hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 269.69
Summenformel: C7H16ClN5O4
InChi Key: QBNXAGZYLSRPJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.COC(=O)C(N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)