Learn More
D-NG-Nitroarginine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30384680
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384680 500 mg
30376387 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD463578500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50912-92-0
Summenformel C7H15N5O4 . (HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 233.23
Synonym N5-[Imino(nitroamino)methyl]-D-ornithine Methyl Ester Hydrochloride, N5-[Imino(nitroamino)methyl]-D-ornithine Methyl Ester Monohydrochloride
IUPAC-Name methyl (2R)-2-amino-5-[(N-nitrocarbamimidoyl)amino]pentanoate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCNC(=N)NN(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-NG-Nitroarginine Methyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m1./s1
Menge 500 mg
Formelmasse 269.0891
Versandbedingung Room Temperature