accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSHNSNCH2OH3C

CAS RN 51486-16-9

IUPAC Name: 5,6-dimethyl-3-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-1H,2H,3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Synonyme: 5,6-dimethyl-3-(prop-2-en-1-yl)-2-sulfanylidene-1H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Molekulargewicht (g/mol): 252.35
Summenformel: C11H12N2OS2
InChi Key: UIDZXXIBHNLIGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C)C2=C(NC(=S)N(CC=C)C2=O)S1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern