accessibility menu, dialog, popup

UserName

POOOHOOHOHHCl

CAS RN 51805-45-9

IUPAC Name: 3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoate
Synonyme: TCEP
Molekulargewicht (g/mol): 247.16
Summenformel: C9H12O6P
InChi Key: PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (11)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (8)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (6)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (11)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (3)