CAS RN 52705-52-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Hexakis[μ -(Acetat-κ O:κ O')]triaqua-μ 3-Oxotri-iridium(1+)-acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Hexakis[μ -(Acetat-κ O:κ O')]triaqua-μ 3-Oxotri-iridium(1+)-acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Hexakis[μ -(Acetat-κ O:κ O')]triaqua-μ 3-Oxotri-iridium(1+)-acetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.