CAS RN 5333-34-6
IUPAC Name:
4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoate
Synonyme:
4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoate
Molekulargewicht (g/mol):
237.23
Summenformel:
C12H13O5
InChi Key:
BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5333-34-6 Summenformel: C12H13O5 Molekulargewicht (g/mol): 237.23 MDL-Nummer: MFCD00033286 InChI-Schlüssel: BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M Synonym: 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutanoic acid,4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutyric acid,3-3,4-dimethoxybenzoyl propionic acid,acmc-20amx3,3-veratroylpropionic acid,ss-3,4-dimethoxybenzoyl-propionsaure,2,3-dimethoxybenzoylpropanoic acid,3,4-dimethoxy-4-oxo-benzenebutanoic acid,benzenebutanoic acid,3,4-dimethoxy-g-oxo,4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid PubChem CID: 219390 IUPAC-Name: 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoate SMILES: COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O