CAS RN 53567-47-8
IUPAC Name:
3-{4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl}-2-(phenylformamido)-N,N-dipropylpropanamide hydrochloride
Synonyme:
tiropramide hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
504.11
Summenformel:
C28H42ClN3O3
InChi Key:
SVCQSEFEZWMYSA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(CC1=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Tiropramidhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Tiropramidhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Tiropramidhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.