CAS RN 5375-49-5
CAS RN 5375-49-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl, TRC
CAS: 5375-49-5 Summenformel: C12 H13 N O4 Molekulargewicht (g/mol): 235.24 Synonym: 1,2,5-Naphthalenetriol, 1,2-dihydro-, 5-(methylcarbamate) (9CI),Carbamic acid, methyl-, 1,2-dihydro-1,2-dihydroxy-5-naphthyl ester (7CI),Carbamic acid, methyl-, 5,6-dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl ester (8CI),5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl N-methylcarbamate,5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl methylcarbamate,5,6-Dihydro-5,6-dihydroxycarbaryl,5,6-Dihydro-5,6-dihydroxynaphthol methylcarbamate,5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl IUPAC-Name: (5,6-dihydroxy-5,6-dihydronaphthalen-1-yl) N-methylcarbamate SMILES: CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(O)C=Cc12